Learn More
Gel de silice, Honeywell Fluka™
Avec indicateur d’humidité exempt de métaux lourds
80.79€ - 1323.48€
Identifiants chimiques
CAS | 112926-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.083 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15661360
|
Honeywell-Fluka
13767-500G |
500 g |
80.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15641360
|
Honeywell-Fluka
13767-1KG |
1 kg |
139.85€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651360
|
Honeywell-Fluka
13767-2.5KG |
2.5 kg |
253.49€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X500G |
6 x 500 g |
421.29€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X1KG |
6 x 1 kg |
729.65€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
1323.48€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
112926-00-8 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
24261 | |
dioxosilane |
Spécification
Silica Gel | |
Silica Gel | |
MFCD00011232 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 |
112926-00-8 | |
O2Si | |
NONH for all modes of transport | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4