Learn More
Gel de silice, Honeywell Fluka™
Code produit. 15661360
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Avec indicateur d’humidité exempt de métaux lourds
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica Gel
Matériau Silica Gel
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport