Learn More
Gel de silice, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, taille de la pièce : 40-63μ, Thermo Scientific Chemicals
223.11€ - 881.39€
Identifiants chimiques
CAS | 71889-02-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H37Cl3O2Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 448.012 |
Clé InChI | VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Octadecylsilicate |
CID PubChem | 172932 |
Nom IUPAC | dioxosilane ; trichloro(octadécyl)silane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10111002
|
Thermo Scientific Acros
360120500 |
50 g | Flacon en verre |
223.11€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924121
|
Thermo Scientific Acros
360122500 |
250 g | Flacon en verre |
881.39€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonneIdentifiants chimiques
71889-02-6 | |
448.012 | |
Octadecylsilicate | |
dioxosilane ; trichloro(octadécyl)silane |
C18H37Cl3O2Si2 | |
VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N | |
172932 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O |
Spécification
Silica gel, C18-RP, 17%C | |
C18H37Cl3O2Si2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O | |
448.012 |
71889-02-6 | |
Octadecylsilicate | |
VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane ; trichloro(octadécyl)silane | |
172932 |
Sécurité et traitement
- Silicagel, C18-Reversed Phase