Learn More
Gel de silice, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, taille de la pièce : 40-63μ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11924121
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71889-02-6
Formule moléculaire C18H37Cl3O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 448.012
Clé InChI VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Octadecylsilicate
CID PubChem 172932
Nom IUPAC dioxosilane ; trichloro(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel, C18-RP, 17%C
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Identifiant produit
  • Silicagel, C18-Reversed Phase