Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
ARNsi préconçu Silencer™ Select
706.00€ - 3995.00€
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10045664
Afficher les documents
Ambion™
4390817
20 nmol
706.00€
1 pièce
10055664
Afficher les documents
Ambion™
4390818
40 nmol
802.00€
1 pièce
10330995
Afficher les documents
Ambion™
4404014
250 nmol
2490.00€
1 pièce
15581084
Afficher les documents
Ambion™
4444246
1 μmol
3995.00€
1 pièce
Description
Description
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles et effets hors cible moindres
  • Plus spécifiques : modifications chimiques spécifiques au LNA™, qui réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
    Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA