Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Marque:  Ambion™ 4404014
1594.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10330995
  • 2380.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les siARN Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de régulation positive et négative Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de siARN.
Les avantages de l’utilisation des siARN Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants, jusqu’à 100fois plus puissant que les siARN actuellement disponibles et moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques, Les modifications chimiques spécifiques au LNA™ réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables, des améliorations démontrées de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis, inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les siARN préconçus et validés pour Silencer™ sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour terminer les études ARNi in vitro démarrées avec les siARN Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les siARN Silencer Select.
    Durées de rotation approximatives*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt In Vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    -20°C
    ARNic préconçu Silencer™ Selec
    ARNsi préconçu Silencer™ Select
    250 nmol
    ARNsi préconçu Silencer™ Select, 250 nmol, HPLC purifié, pour la recherche sur les ARNi, l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi et ARNsi
    ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
    HPLC purifié
    250 nmol