Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Marque: Ambion™ 4444246
2559.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les siARN Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de régulation positive et négative Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de siARN.Les avantages de l’utilisation des siARN Silencer™ Select sont les suivants :
Remarque : Les siARN préconçus et validés pour Silencer™ sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour terminer les études ARNi in vitro démarrées avec les siARN Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les siARN Silencer Select.
Durées de rotation approximatives*
Spécification
Température ambiante | |
ARNsi Silencer™ Select | |
1 μmol |
ARNic Silencer™ Select, 1μ mol, pureté HPLC, les ARNic Silencer Select sont des21-mères classiques qui incorporent les dernières améliorations en matière de conception ARNic, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. | |
HPLC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.