Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette automatique compacte
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette automatique compacte.
62.30€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burette automatique compacte |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Type | Tube de burette de rechange |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10625903
|
BRAND™
23833 |
10 ml |
62.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10226092
|
BRAND™
23836 |
25 ml |
62.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10635903
|
BRAND™
23838 |
50 ml |
62.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Verre transparent
Spécification
Transparent | |
Burette automatique compacte | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Tube de burette de rechange |