Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette automatique compacte
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette automatique compacte.
Marque: BRAND™ 23836
52.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Verre transparent
Spécification
Transparent | |
Burette automatique compacte | |
Tube de burette de rechange |
25 ml | |
Verre borosilicaté 3.3 |