Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ possèdent des graduations courtes pour une évaluation précise du volume, un bec verseur intégré pour faciliter le versement et un socle hexagonal pour une plus grande stabilité.
16.88€ - 83.93€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Type | Éprouvette graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10460561
|
Brand™
31762 |
1000 ml | 10 ml | ||||||
10350241
|
Brand™
31738 |
100 ml | 1 ml | ||||||
10370141
|
Brand™
31708 |
10 ml | 0,2 ml | ||||||
10185730
|
Brand™
31764 |
2000 ml | 20 ml | ||||||
11888331
|
Brand™
31720 |
25 ml | 0,5 ml | ||||||
11898331
|
Brand™
31728 |
50 ml | 1 ml | ||||||
11808341
|
Brand™
31748 |
250 ml | 2 ml | ||||||
11818341
|
Brand™
31754 |
500 ml | 5 ml | ||||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Classe B.
- Forme haute
- Graduations courtes pour une évaluation précise du volume.
- Bec verseur intégré pour faciliter le versement.
- La base hexagonale assure la stabilité.
Spécification
Hexagonale | |
DIN EN ISO 4788 | |
Éprouvette graduée | |
Rond | |
Traits de division, graduations courtes en émail blanc |
Pour contenir | |
B | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
Autoclavables |