Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ possèdent des graduations courtes pour une évaluation précise du volume, un bec verseur intégré pour faciliter le versement et un socle hexagonal pour une plus grande stabilité.
Marque: Brand™ 31764
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Classe B.
- Forme haute
- Graduations courtes pour une évaluation précise du volume.
- Bec verseur intégré pour faciliter le versement.
- La base hexagonale assure la stabilité.
Spécification
Hexagonale | |
Blanc | |
DIN EN ISO 4788 | |
505 mm | |
Éprouvette graduée | |
2000 ml | |
20 ml | |
20 ml |
Pour contenir | |
Rond | |
B | |
±15 ml | |
Verre borosilicaté | |
Traits de division, graduations courtes en émail blanc | |
Autoclavables |