Learn More
BRAND™ Tube à burette de compactage en verre boro 3.3 SILBERBRAND™
Burette économique de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP
80.40€ - 140.78€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Graduations | 0,1 mL |
Nb par paquet | 2 |
Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP |
Type | Burette compacte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17470124
|
BRAND™
10012 |
25 ml |
80.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693937
|
BRAND™
10012 |
25 ml | |||||||
17480124
|
BRAND™
10014 |
50 ml |
80.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15603947
|
BRAND™
10014 |
50 ml | |||||||
Descripción
Especificaciones
Verre borosilicaté | |
2 | |
Burette compacte | |
DIN EN ISO 385 |
0,1 mL | |
Robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP | |
Classe B. |