Learn More
BRAND™ Tube à burette de compactage en verre boro 3.3 SILBERBRAND™
Burette économique de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP
Marque:  BRAND™ 10012
Code produit. 15693937
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Limite d’erreur : 0,08 mL
    Verre borosilicaté
    2
    25 ml
    Classe B.
    25 ml
    0,1 mL
    Robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP
    Burette compacte
    DIN EN ISO 385