Learn More
Epredia™ Cassettes I pour tissus Shandon™
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes I pour tissus Epredia™ ShandonTM.
90.75€
Spécification
Type de pores Petites rainures
Angle de la face d’écriture 30°
Type de produit Tissue Cassette
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15327260
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
1000961
Bleu Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes I pour tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Fabriquées en polymère d’acétal
  • Face d’écriture inclinée à 30°
  • Pores de type petites fentes
Informations de commande :
  • Livrées en boîtes de 500 cassettes munies de leur couvercle (conditionnements en tubes non disponibles)
Spécification
Spécification
Petites rainures
30°
Tissue Cassette