Learn More
Epredia™ Cassettes I pour tissus Shandon™
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes I pour tissus Epredia™ ShandonTM.
Marque: Epredia™ 1000961
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes I pour tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
- En polymère d’acétal
- Face d’écriture 30°
- Petits pores de type fente
- Livrées en boîtes de 500 cassettes munies de leur couvercle (conditionnements en tubes non disponibles)
Spécification
Petites rainures | |
Bleu | |
Tissue Cassette |
30° | |
Polymère d’acétal |