Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Multi-Spot
Lavez et réutilisez les lames Epredia™ ShandonTM Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
110.00€ - 114.24€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type | Lame MultiSpot |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Couleur | Plain |
Description
Lavez et réutilisez les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
Spécification
Verre | |
76 mm | |
Plain |
Lame MultiSpot | |
26 mm |