Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Multi-Spot
Lavez et réutilisez les lames Epredia™ ShandonTM Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
Marque: Epredia™ 9991090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lavez et réutilisez les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
Spécification
76 mm | |
Verre | |
Plain | |
Puits de 6 mm |
26 mm | |
Lame MultiSpot | |
6mm Wells | |
6 mm |