Learn More
Epredia™ Produit de substitution Glyo-Fixx™
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
62.00€ - 180.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10249908
|
Epredia™
6764260 |
prêts à l’emploi | 5 gal. |
156.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10602689
|
Epredia™
6764262 |
prêts à l’emploi | 1 gal. |
62.00€
3.80L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12500067
|
Epredia™
9990924 |
Fixative | 125 x 60mL | ||||||
12520067
|
Epredia™
9990928 |
Récipients pré-remplis | 125 x 120ml |
180.00€
125 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Epredia™ Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
- Produit une morphologie cellulaire nette et précise
- Fixe la majorité des antigènes sans interférer avec leur immunoréactivité
- Permet d’obtenir des couleurs nettes sans coloration de fond lors de l’utilisation de méthodes de coloration spéciales, notamment les procédures à l’argent
- Permet de distinguer les détails les plus fins de la structure de l’échantillon
Spécification
prêts à l’emploi |