Learn More
Epredia™ Produit de substitution Glyo-Fixx™
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
Marque: Epredia™ 9990924
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Epredia™ Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
- Produit une morphologie cellulaire nette et précise
- Fixe la majorité des antigènes sans interférer avec leur immunoréactivité
- Permet d’obtenir des couleurs nettes sans coloration de fond lors de l’utilisation de méthodes de coloration spéciales, notamment les procédures à l’argent
- Permet de distinguer les détails les plus fins de la structure de l’échantillon
Spécification
Fixative | |
125 x 60mL |