Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ Shandon™
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de GillTM Epredia™ ShandonTM, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
52.00€ - 205.00€
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12657926
|
Epredia™
6765005 |
Shandon Gill™ 1 hématoxyline | 2 x 1L |
52.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10832130
|
Epredia™
6765006 |
Hématoxyline de Gill 1 Shandon | 4 l |
205.00€
4L |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10096648
|
Epredia™
6765008 |
Hématoxyline de Gill 2 Shandon | 4 l |
182.00€
4L |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12677926
|
Epredia™
6765009 |
Shandon Gill™ 3 hématoxyline | 2 x 1L |
126.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10188158
|
Epredia™
6765010 |
Hématoxyline de Gill 3 Shandon | 4 l |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de Gill™ Thermo Scientific™ Shandon™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Gill 1 : noyaux bleu clair
Gill 2 : noyaux bleu moyen
Gill 3 : noyaux bleu foncé
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate