Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ Shandon™
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de GillTM Epredia™ ShandonTM, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Marque:  Epredia™ 6765010
Code produit. 10188158
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de Gill™ Thermo Scientific™ Shandon™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
  • Gill 1 : Noyaux bleu clair
  • Gill 2 : Noyaux bleu moyen
  • Gill 3 : Noyaux bleu-noir
Spécification
Spécification
Shandon Gill™ 3 hématoxyline
4 l
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol, Acetic acid