Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation grâce à la résine d’enrobage Epredia™ ShandonTM CryochromeTM.
73.15€ - 108.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12533527
|
Epredia™
9990422 |
Embedding Media | |||||||
12560017
|
Epredia™
9990423 |
Cryochrome™ jaune | |||||||
12726087
|
Epredia™
9990426 |
Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur) | |||||||
12570017
|
Epredia™
9990426 |
Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur) |
108.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12543527
|
Epredia™
9990428 |
Cryochrome™ vert | |||||||
12580017
|
Epredia™
9990429 |
Cryochrome™ rose | |||||||
Description
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation grâce à la résine d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Coupes congelées avec codes couleurs pour faciliter l’identification et le suivi
- Quatre couleurs disponibles : rose, bleu, jaune, vert
- Formulée avec des caractéristiques physiques identiques à celles de la résine d’enrobage Cryomatrix™
Spécification
Embedding Media | |
120mL |