Learn More
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation avec la résine d’enrobage Epredia™ Cryochrome™.
Marque:  Epredia™ 9990426
Code produit. 12726087
Description
Description
Optimisez le support des tissus lors de la réalisation de coupes en congélation grâce à la résine d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
  • Coupes congelées avec codes couleurs pour faciliter l’identification et le suivi
  • Quatre couleurs disponibles : rose, bleu, jaune, vert
  • Formulé avec des caractéristiques physiques identiques à celles de la résine d’enrobage Cryomatrix™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Échantillonneur Cryochrome™ (un de chaque couleur)
120ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Epredia™ Résine d’enrobage Cryochrome™ > Échantillonneur Cryochrome (un de chaque couleur)