Learn More
Trajan™ Revêtements fendus à débit non divisé
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
174.00€ - 740.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 74 mm |
---|---|
Product Type Specs | Insert d’injection GC, insert sans division fendu aux deux extrémités |
Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
À utiliser avec (équipement) | Varian 1075/1077 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10238670
|
Trajan™
092024 |
5/boîte |
174.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12954071
|
Trajan™
092228 |
25/boîte |
740.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Varian
Especificaciones
74 mm | |
2 mm | |
Varian 1075/1077 |
Insert d’injection GC, insert sans division fendu aux deux extrémités | |
6,3 mm |