Learn More
Trajan™ Revêtements fendus à débit non divisé
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 092024
Code produit. 10238670
  • 186.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian
Spécification
Spécification
5/boîte
Insert d’injection GC, insert sans division fendu aux deux extrémités
6,3 mm
74 mm
2 mm
Varian 1075/1077