Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
Aiguille fixe de rechange pour seringues manuelles. Pour une utilisation avec les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco
55.20€ - 83.20€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
---|---|
Calibre d’aiguille | 22 G |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,37 mm |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,028 mm |
Type de produit | Seringue manuelle |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10462721
|
Trajan™
004300 |
50 μl |
57.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10627171
|
Trajan™
003300 |
25 μl |
55.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10025480
|
Trajan™
007300 |
500 μl |
83.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10209060
|
Trajan™
006300 |
250 μl |
71.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, Valco et SSI
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,37 mm | |
Seringue manuelle | |
Vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco |
22 G | |
0,028 mm | |
LC |