Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
Aiguille fixe de rechange pour seringues manuelles. Pour une utilisation avec les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco
Marque: Trajan™ 006300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, Valco et SSI
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,37 mm | |
0,028 mm | |
1/boîte | |
LC |
22 G | |
6,5 mm | |
Seringue manuelle | |
250 μl | |
Vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco |