Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour vannes Rheodyne™ et Valco™
La taille de l’injection détermine le volume de l’injection
57.60€ - 107.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 22 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 po |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po |
Type de produit | Seringue manuelle |
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16612552
|
SGE™
001301 |
Fixe | 5 μl | 5F-LC |
57.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10617171
|
SGE™
002301 |
Fixe | 10 μl | 10F-LC |
61.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12730710
|
SGE™
003312 |
Amovible | 25 μl | 25R-GT-LC |
73.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12726947
|
SGE™
004312 |
Amovible | 50 μl | 50R-GT-LC |
78.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10688143
|
SGE™
006310 |
Amovible | 250 μl | 250R-LC |
96.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12736977
|
SGE™
006312 |
Amovible | 250 μl | 250R-GT-LC |
80.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268493
|
SGE™
007310 |
Amovible | 500 μl | 500R-LC |
107.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10661793
|
SGE™
008105 |
Amovible | 1 ml | 1MDR-LC-GT |
107.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Jauge : 22
- Longueur de l’aiguille : 5,08 cm (2 po)
- Type de pointe : LC
Spécification
22 G | |
0,71 mm | |
Seringue manuelle | |
LC |
0,028 po | |
2 po | |
Chaque | |
Vannes d’injection Rheodyne et Valco |