Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour vannes Rheodyne™ et Valco™
La taille de l’injection détermine le volume de l’injection
Marque: SGE™ 004312
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jauge : 22
- Longueur de l’aiguille : 5,08 cm (2 po)
- Type de pointe : LC
Spécification
22 G | |
0,71 mm | |
2 in | |
50R-GT-LC | |
50 μl | |
Vannes d’injection Rheodyne et Valco |
0,028 in | |
2 in | |
Seringue manuelle | |
Chaque | |
LC | |
Amovible |