Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : μ-Unions de rechange
SilTite μ-Union permet une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils
159.96€
Spécification
Type | μ-Unions de rechange |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Connecteurs de colonne capillaire GC |
Code produit | Marque | Raccordements | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccordements | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15248943
|
Trajan™
073573 |
0,1 - 0,32 mm et 0,53 mm |
159.96€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258943
|
Trajan™
073572 |
0,1 - 0,32 mm et 0,1 - 0,32 mm |
159.96€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278943
|
Trajan™
073574 |
0,53 mm et 0,53 mm |
159.96€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Système de ferrule de nouvelle génération pour la chromatographie en phase gazeuse
- Élimine les fuites
- Pas de contamination
- Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
- Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
μ-Unions de rechange | |
Connecteurs de colonne capillaire GC |