Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : μ-Unions de rechange
SilTite μ-Union permet une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils
Marque:  Trajan™ 073572
Code produit. 15258943
  • 160.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Système de ferrule de nouvelle génération pour la chromatographie en phase gazeuse
  • Élimine les fuites
  • Pas de contamination
  • Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
  • Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Spécification
μ-Unions de rechange
0,1 - 0,32 mm et 0,1 - 0,32 mm
Connecteurs de colonne capillaire GC