Learn More
Trajan™ Aiguilles GC Diamond pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles GC Trajan Scientific and Medical Diamondtrade; pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
96.45€ - 119.00€
Spécification
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
---|---|
Type de produit | Aiguille GC |
Type de pointe d’aiguille | Biseau |
À utiliser avec (équipement) | Seringue manuelle (10 à 50 μl) |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13167916
|
Trajan™
0355311 |
25 G | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13157916
|
Trajan™
0355310 |
26 G | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13197916
|
Trajan™
0355321 |
25 G | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13187916
|
Trajan™
0355320 |
26 G | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
119.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13127926
|
Trajan™
0355330 |
26 G | Ultra Smooth Coating |
96.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13137926
|
Trajan™
0355331 |
25 G | Ultra Smooth Coating |
96.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
2 in | |
Aiguille GC | |
Biseau | |
Seringue manuelle (10 à 50 μl) |