Learn More
Trajan™ Aiguilles GC Diamond pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles GC Trajan Scientific and Medical Diamondtrade; pour seringues manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
Marque: Trajan™ 0355321
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
25 G | |
0,196 in | |
0,5 mm | |
2 in | |
51 mm | |
Seringue manuelle (10 à 50 μl) |
0,0078 in | |
0,2 mm | |
Ultra Smooth Hydrophobic Coating | |
Aiguille GC | |
Biseau |