Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 10 à 50 mu;l Diamond CTC PAL
Améliore la sensibilité des analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13127936
|
Trajan™
0355510 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophile ultra lisse |
98.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13147936
|
Trajan™
0355512 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophile ultra lisse |
98.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13157936
|
Trajan™
0355520 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13177936
|
Trajan™
0355522 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13187936
|
Trajan™
0355530 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13107946
|
Trajan™
0355532 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliGarantissent que le transfert est réduit à des niveaux inférieurs même aux meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. En cas d’endommagement de l’aiguille, les aiguilles Diamond MS offrent une alternative économique à l’achat d’une seringue à aiguille fixe complète./liliLes aiguilles ultra-lisses réduisent l’interaction non spécifique entre votre échantillon et l’aiguille.strongnbsp;/strong/liliRéduisez encore les interactions entre les échantillons avec un revêtement hydrophobe ou hydrophilique de l’aiguille/li/ulSpécification
23 G | |
0,63 mm | |
1,96 in | |
Chaque | |
Cône |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 à 50 μl | |
CTC PAL |