Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 10 à 50 mu;l Diamond CTC PAL
Améliore la sensibilité des analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque: Trajan™ 0355522
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliGarantissent que le transfert est réduit à des niveaux inférieurs même aux meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. En cas d’endommagement de l’aiguille, les aiguilles Diamond MS offrent une alternative économique à l’achat d’une seringue à aiguille fixe complète./liliLes aiguilles ultra-lisses réduisent l’interaction non spécifique entre votre échantillon et l’aiguille.strongnbsp;/strong/liliRéduisez encore les interactions entre les échantillons avec un revêtement hydrophobe ou hydrophilique de l’aiguille/li/ulSpécification
23 G | |
0,11 mm | |
0,63 mm | |
Ultra Smooth Hydrophobic Coating | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 à 50 μl | |
CTC PAL |
0,004 in | |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
1,96 in | |
Chaque | |
Cône |