Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe HPLC CTC PAL
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
113.00€ - 137.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 22 G |
---|---|
Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12947556
|
Trajan™
005715 |
100 μl | 100F-CTC-GT-LC |
114.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12967526
|
Trajan™
005720 |
100 μl | 100F-CTC-GT-LC(0.4) |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12987526
|
Trajan™
007720 |
500 μl | 500F-CTC-GT-LC(0.4) |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12957526
|
Trajan™
003715 |
25 μl | 25F-CTC-GT-LC |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Seringues à haute température pour application d’espace de tête avec des températures jusqu’à 150°C
- Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite et en douceur. Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
- Les spécifications des seringues sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
Spécification
22 G | |
51 mm |