Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe HPLC CTC PAL
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
Marque:  Trajan™ 003715
Code produit. 12957526
  • 137.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Seringues à haute température pour application d’espace de tête avec des températures jusqu’à 150°C
  • Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite et en douceur. Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
  • Les spécifications des seringues sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
Spécification
Spécification
PTFE (piston)
0,17 mm
Gastight
25 μl
22 G
0,72 mm
25F-CTC-GT-LC
51 mm