Learn More
Trajan™ Colonne BP1 / BP1 PONA
La colonne GC SGE BP1 PONA est une phase non polaire standard adaptée à toutes les analyses de routine
713.00€ - 1345.00€
Spécification
Phase stationnaire | 100 % diméthylpolysiloxane |
---|---|
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15288633
|
Trajan™
054082 |
50 m | 0,32 mm | 5 μm |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10675631
|
Trajan™
054041 |
25 m | 0,22 mm | 0,1 μm |
713.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208633
|
Trajan™
054050 |
30 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
713.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12985531
|
Trajan™
054072 |
50 m | 0,32 mm | 1 μm |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
100 % diméthylpolysiloxane | |
Apolaire |