Learn More
Trajan™ Colonne BP1 / BP1 PONA
La colonne GC SGE BP1 PONA est une phase non polaire standard adaptée à toutes les analyses de routine
Marque:  Trajan™ 054082
Code produit. 15288633
  • 1345.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Spécification
0,32 mm
Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines
5 μm
Apolaire
100 % diméthylpolysiloxane
–60°C à +280/300°C
50 m