Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z
Les tubes de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z sont utilisés dans les déterminations de la chimie clinique, de l’immunologie et de la sérologie. Disponible en activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum. La paroi interne du tube est revêtue de particules de silice qui activent la coagulation lorsque les tubes sont tournés.
27.95€ - 298.17€
Spécification
Additif | Particules de silice microscopiques |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12532936
|
Greiner Bio-One
455092 |
9 ml | Rouge avec anneau noir |
298.17€
1200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15432550
|
Greiner Bio-One
455092 |
9 ml | Rouge avec anneau noir | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les tubes de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z sont utilisés dans les déterminations de la chimie clinique, de l’immunologie et de la sérologie. Disponible en activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum. La paroi interne du tube est revêtue de particules de silice qui activent la coagulation lorsque les tubes sont tournés.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venus blood collection
- Primarily used for drawing blood for clinical chemistry, immunology and serology testing
- Specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- Available in: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator
- CE marked
Spécification
Particules de silice microscopiques | |
Stérile | |
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |