Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes
VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes are used in determinations for clinical chemistry, immunology and serology. Available in Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator. The inner wall of the tube is coated with silica particles which activate clotting when the tubes are turned.
Marque:  Greiner Bio-One 455092
Code produit. 15432550
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes are used in determinations for clinical chemistry, immunology and serology. Available in Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator. The inner wall of the tube is coated with silica particles which activate clotting when the tubes are turned.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie clinique, d’immunologie et de sérologie
  • Spécialement revêtues de particules de silice microscopiques,  qui activent le processus de coagulation
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • Disponibles en : Activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Particules de silice microscopiques
Stérile
9 ml
Bouchon rouge avec anneau noir
Prélèvement sanguin
16 mm
Plastique
Bouchon à tirer sans rainures
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
16 x 100 mm
100 mm