Learn More
Binder™ Série CB Étuves à CO2, avec stérilisation à l’air chaud et sonde CO2 stérilisable
Le système BINDER CB convient à toutes les applications d’incubation sensibles et garantit une croissance cellulaire parfaite. L'étuve bactériologique se prête parfaitement à des procédés de culture complexes ou des milieux de croissance spécifiques dans des conditions hypoxiques ou hyperoxyques.
7293.00€ - 9333.00€
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère | 30 kg |
---|---|
Capacité (métrique) | 53 L |
Affichage | Écran LCD |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 330 x 400 x 400 mm |
Dimensions (L x l x H) | 528 x 645 x 674 mm |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17171391
|
Binder™
9040-0167 |
4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C | CB056-230V | Étalon | |||||
17181391
|
Binder™
9040-0168 |
6°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C | CB056-230 V-O | Avec contrôle de l’oxygène | |||||
Description
Avantages
- Risque de contamination minimal grâce à la stérilisation à l’air chaud sans compromis
- Intérieur hygiénique facile à nettoyer, sans ventilateur ni éléments encastrés
- Valeurs de pH stables grâce à la sonde infrarouge de mesure du CO2 sans dérive
- Faible évaporation du milieu grâce à l’humidité élevée et le temps de recouvrement rapide
Caractéristiques essentielles
- Plage de température : de +4 °C à +60 °C, en passant par la température ambiante
- Plage d’humidité : de 90 à 95 % HR
- Plage de régulation CO2 : 0-20 % vol CO2
- Concept d’anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
- Système d’humidification optimisé avec protection contre la condensation
- Buse de mélange de CO2 à effet Venturi
- Capteur CO2 stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge monofaisceau
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Enregistrement interne des mesures via interface USB pour lire les valeurs mesurées en format ouvert
- Système Fail Safe CO2 pour la protection pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : porte extérieure et porte vitrée dotées d’une poignée pour l’ouverture
- Porte intérieure en verre de sécurité étanche
- Poignée de porte verrouillable
- Chambre intérieure sans soudure, en acier inoxydable
- Plateaux perforés en acier inoxydable
- Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore Commutateur d’alarme sans potentiel
- Interfaces : Ethernet, USB, commutateur d’alarme sans potentiel
- Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
Équipement en option
- Variantes de modèles avec plage de régulation de l’O2 : 0,2-20 % vol. O2 ou 10-95 % vol. O2
- Portes en verre divisées avec clayettes spéciales pour la séparation dans l’espace des expériences
- Adaptateur d’empilage pour un placement sûr et peu encombrant
- Échangeur de bouteille de gaz pour raccorder deux bouteilles de gaz à jusqu’à deux étuves
- Multi Management Software APT-COM - gestion, enregistrement et documentation de paramètres d’appareils
- Services - larges prestations de service assurant le fonctionnement correct des appareils
Spécification
30 kg | |
Écran LCD | |
528 x 645 x 674 mm | |
230 V | |
3, 5 A |
53 L | |
330 x 400 x 400 mm | |
53 kg | |
0, 8 kW | |
50/60 Hz |