Learn More
Ansell™ Gants légers en PUR blanc et gris Sensilite™ série 48-135
Répondent à la plupart des besoins de protection contre les décharges électrostatiques et offrent souplesse et dextérité.
36.35€
Spécification
Matériau arrière | PUR |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 113X |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15260009
|
Ansell™
48135100 |
10 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220009
|
Ansell™
48135060 |
6 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240009
|
Ansell™
48135080 |
8 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270009
|
Ansell™
48135110 |
11 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250009
|
Ansell™
48135090 |
9 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230009
|
Ansell™
48135070 |
7 |
36.35€
12 paires |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants à usage spécifique
- Doublure en nylon jauge 15
- L’ajout de la fibre de carbone offre une solution économique pour protéger les produits
- Sans coutures et vaste gamme de tailles pour assurer le confort et un parfait ajustement
- La paume enduite de PUR offre une bonne résistance mécanique et une durabilité optimale
- Le modèle avec enduction sur le bout des doigts permet un meilleur ajustement et une plus grande flexibilité
- Il empêche également le transfert de transpiration sur les pièces électroniques
Applications :
- Assemblage final du tableau de bord, des câbles et des fils
- Assemblage final des composants électroniques et des cartes mères
Spécification
PUR | |
PUR | |
Gants légers | |
Extrémité des doigts revêtue | |
Fibre de carbone et nylon | |
144 paires | |
48-135 |
Marquage CE, EN 388 : 113X | |
PUR | |
48-135 | |
Maille | |
Paume enduite | |
Bonne résistance mécanique |