Learn More
Ansell™ Gants légers en PUR blanc et gris Sensilite™ série 48-135
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Gants à usage spécifique
- Doublure en nylon jauge 15
- L’ajout de la fibre de carbone offre une solution économique pour protéger les produits
- Sans coutures et vaste gamme de tailles pour assurer le confort et un parfait ajustement
- La paume enduite de PUR offre une bonne résistance mécanique et une durabilité optimale
- Le modèle avec enduction sur le bout des doigts permet un meilleur ajustement et une plus grande flexibilité
- Il empêche également le transfert de transpiration sur les pièces électroniques
Applications :
- Assemblage final du tableau de bord, des câbles et des fils
- Assemblage final des composants électroniques et des cartes mères
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PUR |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 113X |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 6 |
Modèle | 48-135 |
Type de doigt | Extrémité des doigts revêtue |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Fibre de carbone et nylon |