Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane pour utilisation peu intensive Sensilite™ série 48-130
Fournit une protection contre les décharges électrostatiques. Les gants en polyuréthane pour utilisation peu intensive Sensilite™ série 48-130 Ansell Edmont™ sont de construction transparente et de grande variété de tailles.
40.65€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
---|---|
Description | Jauge : 15 |
Couleur | Blanc, Gris |
Finition externe | Paume enduite |
Matériau | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15680904
|
Ansell™
48130100 |
10 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602934
|
Ansell™
48130110 |
11 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690904
|
Ansell™
48130060 |
6 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600914
|
Ansell™
48130070 |
7 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610914
|
Ansell™
48130080 |
8 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620914
|
Ansell™
48130090 |
9 |
40.65€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants de protection mécaniques
- Gants à usage spécifique légers
- Répondent à la plupart des besoins de protection contre les décharges électrostatiques, offrant confort à un prix raisonnable
- Le revêtement en nylon de calibre 15 offre flexibilité et dextérité, tandis que la fibre de carbone ajoutée offre une solution économique de protection des produits
- Le confort et l’ajustement sont assurés grâce à une construction sans coutures
- La paume enduite de PUR offre une bonne résistance mécanique et une durabilité optimale
- EN 1149-1 : Résistivité de surface (Ω) : 4,02 x 1010 EN 1149-2 : Résistance au volume (Ω) : 2,19 x 107 EN 1149-3 : Atténuation de la charge T50 <0,01 secondes
- Avertissement : les gants qui assurent une protection contre les décharges électrostatiques n’isolent pas les mains contre le courant électrique haute tension
- Ne pas utiliser pour manipuler les fils sous tension ou pour protéger contre le courant électrique
Applications :
- Assemblage final du tableau de bord, des câbles et des fils ;
- Assemblage final des composants électroniques et des cartes mères
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 | |
Blanc, Gris | |
PUR | |
Structure : Tricoté | |
Fibre de carbone et nylon | |
205 à 255 mm |
Jauge : 15 | |
Paume enduite | |
Gants de protection mécaniques | |
Maille | |
12 paires dans un sachet, 12 dans un carton |