Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane pour utilisation peu intensive Sensilite™ série 48-130
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Gants de protection mécaniques
- Gants à usage spécifique légers
- Répondent à la plupart des besoins de protection contre les décharges électrostatiques, offrant confort à un prix raisonnable
- Le revêtement en nylon de calibre 15 offre flexibilité et dextérité, tandis que la fibre de carbone ajoutée offre une solution économique de protection des produits
- Le confort et l’ajustement sont assurés grâce à une construction sans coutures
- La paume enduite de PUR offre une bonne résistance mécanique et une durabilité optimale
- EN 1149-1 : Résistivité de surface (Ω) : 4,02 x 1010 EN 1149-2 : Résistance au volume (Ω) : 2,19 x 107 EN 1149-3 : Atténuation de la charge T50 <0,01 secondes
- Avertissement : les gants qui assurent une protection contre les décharges électrostatiques n’isolent pas les mains contre le courant électrique haute tension
- Ne pas utiliser pour manipuler les fils sous tension ou pour protéger contre le courant électrique
Applications :
- Assemblage final du tableau de bord, des câbles et des fils ;
- Assemblage final des composants électroniques et des cartes mères
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
Description | Jauge : 15 |
Couleur | Blanc, Gris |
Finition externe | Paume enduite |
Matériau | PUR |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 8 |
Modèle | Structure : Tricoté |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Fibre de carbone et nylon |