Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de modem téléphonique Sensaphone™
Surveillez l’équipement à distance à partir de tout téléphone à clavier standard grâce au système de modem téléphonique Sensaphone ; le système indique l’état de tous les paramètres surveillés.
1385.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système dʼalarme et surveillance modèle 1535 |
---|---|
Options de surveillance | Alarme |
Alert:
N’est pas approuvé pour les ventes exigeant le marquage CE.
Code produit | Marque | Type | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12773838
|
Thermo Scientific™
400182 |
quatre chaînes | 220 V 50 Hz |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Téléphonez à votre laboratoire ou votre bureau de tout lieu et le système de modem téléphonique Thermo Scientific™ Sensaphone™ indique l’état de tous les paramètres surveillés. Ces systèmes offrent une interface avec tous les téléphones à clavier standard pour signaler les états d’alarme.
- Peut être utilisé avec le système de surveillance / d’alarme modèle 1535 qui est doté d’alarmes sonores / visuelles programmables et qui met à jour / affiche les états de l’équipement sur un écran LCD
- Batterie de secours de série
- Autonomie de la batterie pouvant atteindre 15 heures après une coupure du courant et 18 mois avec l’alimentation électrique
Matériel nécessaire :
Six piles alcalines de type D
Spécification
Système dʼalarme et surveillance modèle 1535 | |
Alarme |