Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de modem téléphonique Sensaphone™
Surveillez l’équipement à distance à partir de tout téléphone à clavier standard grâce au système de modem téléphonique Sensaphone ; le système indique l’état de tous les paramètres surveillés.
Marque: Thermo Scientific™ 400182
Alert:
N’est pas approuvé pour les ventes exigeant le marquage CE.
Description
Téléphonez à votre laboratoire ou votre bureau de tout lieu et le système de modem téléphonique Thermo Scientific™ Sensaphone™ indique l’état de tous les paramètres surveillés. Ces systèmes offrent une interface avec tous les téléphones à clavier standard pour signaler les états d’alarme.
- Peut être utilisé avec le système de surveillance / d’alarme modèle 1535 qui est doté d’alarmes sonores / visuelles programmables, et met à jour / affiche les états de l’équipement sur un écran LCD
- La batterie de secours est de série
- Autonomie de la batterie pouvant atteindre 15 h après une coupure du courant et 18 mois sans coupure
Matériel nécessaire :
Six piles alcalines de type D
Spécification
Quatre numéros préprogrammés | |
Système dʼalarme et surveillance modèle 1535 | |
220V | |
50 Hz |
quatre chaînes | |
Alarme | |
220 V 50 Hz |