Learn More
Semperit™ Gants jetables poudrés en vinyle Semperguard™ Vinyl
Les gants jetables poudrés en vinyle Semperguard™ Vinyl peuvent être utilisés sans danger avec des denrées alimentaires sans matières grasses.
12.10€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485 |
---|---|
Classification | CE catégorie I |
Style de coupe | Roulé |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15573516
|
Semperit™
3000001476 |
S |
12.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15593516
|
Semperit™
3000001478 |
L |
12.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15503526
|
Semperit™
3000001479 |
XL |
12.10€
90 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15583516
|
Semperit™
3000001477 |
M |
12.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pré-poudrés
- Fabriqués en vinyle
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Exempts de DOP
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires sans matières grasses
- Risques mineurs CE de catégorie I
- De couleur transparente
Spécification
ISO 9001, ISO 13485 | |
Roulé | |
Oui | |
Vinyle | |
Gants jetables | |
Protection personnelle, nettoyage / hygiène professionnels, soins alternatifs | |
Distributeur | |
240 mm |
CE catégorie I | |
Transparent | |
Oui | |
Poudré | |
0,15 mm | |
Roulé | |
100/paquet |