Learn More
Semperit™ Gants jetables poudrés en vinyle Semperguard™ Vinyl
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Pré-poudrés
- Fabriqués en vinyle
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Exempts de DOP
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires sans matières grasses
- Risques mineurs CE de catégorie I
- De couleur transparente
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485 |
Classification | CE catégorie I |
Style de coupe | Roulé |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Vinyle |
Poudré | Poudré |
Type de produit | Gants jetables |
Dimensions | L |